- Catalog No:
- MFLX77975-25-IT
- MFLX77975-45-IT
- MFLX77975-45-EU
- MFLX77975-25-EU
- MFLX77975-45-UK
- MFLX77975-25-UK
- Modell:
- 77975-25
- 77975-45
- 77975-45
- 77975-25
- 77975-45
- 77975-25
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- Steuertyp:
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Min. flow rate per channel:
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- Min. flow rate:
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- Genauigkeit:
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- Anti-Tropf:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Antrieb:
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-40 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-40 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-40 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Rohr:
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Current:
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Ideal für Flüssigkeitstransfer-, Dispensier- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Abspritzumgebungen.
- Das grafische LCD-Display zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an—kontinuierlicher Betrieb, terminierte Abgabe, kopierte Abgabe und Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), L oder gal; Kopieren – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit Sensor -bestückter Pumpenkopf) NEMA 4X (IP66)-zertifiziertes Gehäuse für Abspülanwendungen
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,28 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® Digitaler Prozessantrieb mit Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche, Edelstahlgehäuse; 90 bis 260 VAC
- Höhe:236,5 mm
- Länge:370,3 mm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:77975-25
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Yes
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Antrieb:07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breite:228,6 mm
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:600 rpm