Masterflex® I/P® Digital Process Pump Systems
Product Details & Documents
Wartungsfreie Antriebe für präzises Dosieren.
- Durchflussmenge 0,001 bis 8 LPM mit mitgeliefertem I/P-Schlauch—Durchflussmenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsmodus an - Dauerbetrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopierabgabe oder Volumendosierung
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation—Spannung, Strom und Kontaktschluss - möglich
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung
- Dosierung nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopie—1 bis 9.999 Dosierzyklen; oder Zeitintervall von Ein/Aus-Zyklen (1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden pro Zyklus)
- Antidrip-Funktion gewährleistet Dosiergenauigkeit
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Das robuste Gehäuse ist nach NEMA 4X (IP66) für die Reinigung geeignet
- Wählen Sie Modelle mit offener Sensortechnologie für erhöhte Benutzersicherheit
Diese digitalen I/P®-Pumpensysteme bieten Ihnen robuste Leistung und präzise digitale Steuerung. Diese voll ausgestatteten Antriebe sind ideal für den Flüssigkeitstransfer, die Abgabe und Dosierung von Flüssigkeiten in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, wie z. B. in der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Milchwirtschaft, der chemischen Industrie und der Wasseraufbereitung. Die nach NEMA 4X (IP66) eingestuften Gehäuse sind vollständig abgedichtet, leicht zu reinigen und resistent gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
Die Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Dosierintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Dosierzyklen für eine bequeme, automatische Dosierung nach Zeit oder Volumen einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Dosier- und Anzeigegenauigkeit - der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Sperr-/Entsperrfunktion der Tastatur schützt die Einstellungen. Wählen Sie die Schlauchgröße und geben Sie die gewünschte Durchflussrate ein - der Antrieb stellt die gewünschte Drehzahl ein.
Specifications
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Bezeichnung:I/P Prozesspumpen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Easy-Load-Kopf; 650 U/min
- Höhe:327,2 mm
- Länge:500,1 mm
- Seq:07
- Pumpenkopf:77602-10 (I/P® Easy-Load Pumpenkopf
- Breite:282,7 mm
- Gehäusematerial:Powder-coated steel
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate:1 ml/min
- Min. flow rate per channel:1 ml/min
- Open-head sensor:Nein
- Rohr:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Remote I/O:0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 66
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Nein
- Antrieb:77420-20 (I/P® Digitaler Antrieb)
- Washdown capable:Ja
- Min. RPM:0,1 U/min
- Anti-Tropf:Ja
- Genauigkeit:±0,1%
- Arbeitszyklus:Kontinuierlich
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Spannung:115/230 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77964-30-IT
- Modell:77964-30
- Pump series:I/P
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Current:4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Services
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Log in for availability1 * 1 Pack. - 2 330,00 €