Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® Digital Dosierpumpen-System mit MasterflexLive™ und Handfernbedienung; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77922-22-IT
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Komplettsysteme zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit von Abfüll- und Dosieranwendungen.
- Durchflussrate 0.16 bis 365 mL/min L/S-Schläuche inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
- Erzielen Sie eine höhere Effizienz und einen höheren Durchsatz im Vergleich zum manuellen Ausgießen, manuellen Pipettieren oder der Verwendung von Flaschenaufsatz-Dispensern
- Mit dem kapazitiven 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen (12,7 cm) haben Sie die intuitive Benutzeroberfläche immer zur Hand
- Abgabe nach Volumen oder Zeit – Tropfschutz und Geschwindigkeitserhöhung im Volumenabgabemodus verfügbar
- Flexible Bediensteuerung per Bildschirm, MasterflexLive oder analoger Fernbedienung
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Abgabeprotokolle speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Wir haben unsere Reglo Miniflex-Dosierpumpe mit allem kombiniert, was Sie benötigen, um genaue, wiederholbare Volumina für Dosier- und Abfüllanwendungen zu liefern. Es stehen zwei Komplettsysteme zur Verfügung – freihändig mit Fußschalter oder Handfernbedienung.
Zu diesen Systemen gehört auch der Pumpenschlauch Masterflex L/S 25 BioPharm Plus. BioPharm Plus-Schläuche bieten geringe Spallation, lange Pumpenlebensdauer und außergewöhnliche Flussstabilität im Laufe der Zeit – was sie ideal für präzise Abfüll- und Dosieranwendungen macht. Die Schläuche werden zu dreien in Längen von je 8 Fuß (2,4 m) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:365 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±0,1%
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,16 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Reglo Miniflex® Digital Dosierpumpen-System mit MasterflexLive™ und Handfernbedienung; 90 bis 260 VAC
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:365 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,16 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via DB-25
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25
- Washdown capable:Nein
- Rohr:96440-25, 25-ft (BioPharm Plus, L/S® 25)
- Antrieb:78018-40 (Reglo Miniflex® Digital Pumpe mit MasterflexLive™)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- Series:Reglo
- VE:1
- Pumpenkopf:77220-20 (L/S® Miniflex® Kopf)
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Included accessories:Handfernbedienung und PTFE-Schlauchgewicht
- Max. RPM:350 rpm
Frequently Bought Together