Masterflex® L/S® Variable-Speed Digital Drive System with PTFE-Diaphragm Head; 90 to 260 VAC
Artikelnr. MFLX77915-10-IT
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ISO9001
Über diesen Artikel
Ideal für chemische Zufuhr-/Dosieranwendungen und Anwendungen, die hohe Reinheit, hohen Druck oder beides verlangen.
- Flussrate 80 bis 800 ml/min pro Kanal—Flussrate hängt von der Drehzahl und Schlauchgröße ab
- Medienberührende Teile aus PTFE bewahren die Flüssigkeitsreinheit.
- Pumpen durch Filter oder in ein unter Druck stehendes System.
- Das Rückschlagventil an der Eingangsseite bleibt bis zwei Stunden nach dem Abschalten der Pumpe betriebsbereit.
- Einzigartige Geometrie minimiert Flüssigkeitsaufschäumung und Totvolumen für eine hohe Dosiergenauigkeit ohne Verunreinigung der Reagenzien.
- Präzise und wiederholbare Einstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige der Drehzahl
- Maximieren Sie Prozesse bei minimalem Platzbedarf, indem Sie spritzwassergeschützte, IP33-zertifizierte Laufwerke stapeln
- Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—entweder über die Folientastatur oder über die Fernbedienung
Diese L/S®-Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Geschwindigkeit bieten eine präzise Geschwindigkeitssteuerung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung. Das große LED-Display und die LED-Anzeigen bestätigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick. Im kompletten Pumpensystem ist alles enthalten, um mit dem Pumpen anfangen zu können.
Delivery: PTFE-Membranpumpenkopf 07090-42, 12 ft (3.6-m) PTFE-Schlauch (1/4" ID x 3/8" AD), L/S®-Antrieb 07528-10 (6 bis 600 U/min), zwei PFA-Rohradapter (1/4" NPT(F) x 3/8" AD), Fußventil, Montagewerkzeuge und Kupplungsteile.
- Maximale Durchflussrate:800 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Min. flow rate:80 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S PTFE-Membran-Pumpensystem; 6 bis 600 U/min, 90 bis 260 VAC
- Höhe:21,59 cm
- Länge:43,94 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Rohr:06605-15, 12-ft (PTFE Tubing, 1/4" x 3/8")
- Antrieb:07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:07090-42 (L/S® PTFE-Diaphragm Pump Head)
- Breite:21,08 cm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together