Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 230 VAC
Catalog # MFLX77913-07-IT
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX77913-07-IT
- MFLX77913-12
- MFLX77913-02
- MFLX77913-17-IT
- MFLX77913-07-EU
- MFLX77913-17-UK
- MFLX77913-07-UK
- MFLX77913-17-EU
- Modell:
- 77913-07
- 77913-12
- 77913-02
- 77913-17
- 77913-07
- 77913-17
- 77913-07
- 77913-17
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 4
- 3
- 4
- 3
- 4
- 3
- 4
- Steuertyp:
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Min. flow rate per channel:
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- Min. flow rate:
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- 4,8 ml/min
- 56 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Genauigkeit:
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- ±2%
- Anti-Tropf:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Antrieb:
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-00 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- 07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Rohr:
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- C-Flex ULTRA L/S 24 tubing 06434-24 (10 ft)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Current:
- 1,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 1,2 A
- 2,2 A
- 1,2 A
- 2,2 A
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 230 VAC
- 115 VAC
- 115 VAC
- 115 VAC
- 230 VAC
- 115 VAC
- 230 VAC
- 230 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Vielseitiges Pumpensystem mit variabler Drehzahl und einer breiten Durchflussspanne sowie einfacher Steuerung.
- Ein separater Motor ist mit einer Steuereinheit über ein 1,9 m (6 ft) langes Kabel verbunden – platzieren Sie die Komponenten dort, wo es für Sie bequem ist oder wo Platz ist
- Drehzahlkontrolle pro Umdrehung und Ein-/Ausschalter mit grüner Kontrollleuchte - behalten Sie die Drehzahleinstellung bei, wenn Sie die Pumpe an-/ausschalten
- Der reversible 1/10 PS Motor hat einen sanften Start und Gegen-EMK für eine Drehzahlkontrolle von ± 2%
- Gefärbtes Stahlgehäuse mit IP33 Einstufung für Schutz vor vertikal fallendem Wasser
Wählen Sie ein praktisches Komplettsystem mit einer Katalognummer. Als perfektes Upgrade von einem Antrieb mit fester Drehzahl bieten diese Antriebe mit variabler Drehzahl einen größeren Drehzahlbereich und eine Geschwindigkeitsregulierung von ±2 %.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50/60 Hz; 1,2 A
- Genauigkeit:±2%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:4,8 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:L/S Modulares Pumpensystem mit Easy-Load-3-Pumpenkopf, 230 VAC
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:77913-07
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Current:1,2 A
- Rohr:C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- Antrieb:07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together