ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 230 VAC
  MFLX77910-45-IT
2 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 230 VAC
  MFLX77910-45-IT
2 year warranty
  • Modell:
  • 77910-50
  • 77910-75
  • 77910-55
  • 77910-50
  • 77910-55
  • 77910-65
  • 77910-75
  • 77910-65
  • 77910-75
  • 77910-55
  • 77910-65
  • 77910-50
  • Anzahl der Kanäle:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Anzahl der Rollen:
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • Steuertyp:
  • Variable Drehzahl Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable Drehzahl Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable Drehzahl Analog
  • Min. flow rate per channel:
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 56 ml/min
  • 56 ml/min
  • 16 ml/min
  • 16 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • Genauigkeit:
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • Anti-Tropf:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Cloud-verbunden:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Digital dispensing:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Antrieb:
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • 07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • Duty cycle:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. RPM:
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • 20 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Start/Stop
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Rohr:
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Current:
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • 0,8 A
  • Frequenz:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Spannung:
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • 230 VAC
  • Garantie:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  •  
Kompakte und preiswerte Pumpensysteme für allgemeine Transferanwendungen von Flüssigkeiten.
  • Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
  • Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
  • Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
  • Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Wählen Sie ein praktisches Komplettsystem mit einer Katalognummer.
  • Maximale Durchflussrate:
    480 ml/min
  • Leistung:
    230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
  • Genauigkeit:
    ±5%
  • Cloud-verbunden:
    Nein
  • Steuertyp:
    Variable Drehzahl Analog
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Spannung:
    230 VAC
  • Bezeichnung:
    L/S® Analoger Antrieb mit variabler Drehzahl mit Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 230 VAC
  • Höhe:
    133,4 mm
  • Länge:
    256 mm
  • Seq:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77910-50
  • Duty cycle:
    Continuous
  • Anti-Tropf:
    No
  • Digital dispensing:
    No
  • Drive IP rating:
    IP 22
  • Max. flow rate per channel:
    480 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    16 ml/min
  • Min. RPM:
    20 rpm
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    Start/Stop
  • Reversible motor:
    Yes
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • Washdown capable:
    No
  • Current:
    0,8 A
  • Rohr:
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • Antrieb:
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • Anzahl der Rollen:
    4
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77200-60 (L/S® Easy-Load® II Head)
  • Breite:
    228,6 mm
  • Gehäusematerial:
    Painted steel and ABS plastic
  • Electrical plug type:
    IT
  • Max. RPM:
    600 rpm
Frequently Bought Together