About this item
Leistungsfähige, wartungsarme Antriebe sind vielseitig und kostengünstig.
- Fördermenge 0,2 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1% an
- Drehzahlregelung über Dreipunkt-Potentiometer für schnelle, einfache Einstellungen
- Einfache Steuerung von Start/Stopp und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
- Gehäuse aus spanlos lackiertem Stahl und Aluminium mit Schutzart IP55
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,25 % bei der Drehzahlregelung
Die bürstenlosen I/P-Prozessantriebe bieten eine hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen. Dieses Modell zeichnet sich durch robuste und bürstenlose 1/3-PS-Motoren aus, die bei einer Vielzahl der Schlauchzusammensetzungen bis zu zwei Pumpenköpfe betreiben können und gleichzeitig die Kosten und Unannehmlichkeiten des Bürstenwechsels aufheben. Die Drehzahl lässt sich schnell über den Drehzahl-Regler anpassen und wird auf einem leicht lesbaren LED-Display in einem Format zwischen 5 und 100 % der maximalen Drehzahl mit einer Auflösung von 1% angezeigt.
Das IP55-klassifizierte epoxidbeschichtete Stahlgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub. Durch die kompakte Standfläche und einen integrierten Tragegriff sind diese leichten Antriebe platzsparend und leicht tragbar.
- Maximale Durchflussrate:26000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital einstellbare Geschwindigkeit
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P Bürstenloser Präzisionsantrieb; 33 bis 650 U/min, 115/230 VAC
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Digital dispensing:Nein
- Drive height:229 mm (9")
- Drive IP rating:IP 55
- Drive length:350 mm (14")
- Drive width:254 mm (10")
- Min. RPM:33 U/min
- Motor hp:1/3
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:Keine
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,25%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P Hochleistung
- Washdown capable:Ja
- Current:4,5 A
- Motor:250 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2