Masterflex® L/S® Digital Modular Washdown Dispensing Drive with Remote I/O, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX77301-50-IT
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Digitale Präzisionsantriebe verfügen über drei Dispensiermodi und wartungsarme Präzisionsmotoren—dank des modularen Formats können Sie Motor und Regler dort platzieren, wo es für Sie am praktischsten ist.
- Flussrate 0.0012 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von Drehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Reversibler Motor - Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
- Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
Diese Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Dosierintervall mit dem Sie die Verzögerung zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung nach Zeit und Volumen einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen.
Delivery: Enthält 6-ft (1,8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Digitaler Modularer Antrieb zur Abspülung mit Remote I/O; 600 U/min
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-50
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Yes
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:Yes
- Current:2,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together