Masterflex® L/S® Digital Dosierantrieb mit variabler Drehzahl und Remote I/O, 6 bis 600 U/min; 90 bis 260 VAC
Artikelnr. MFLX07528-10-IT
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
CSA Certified
2 year warranty
ISO9001
Über diesen Artikel
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht wiederholbare Steuerungen.
- Flussrate von 0,06 bis 3400 ml/min—Flussrate abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße.
- Dreistelliges LED-Display zeigt die Motordrehzahl an—prüfen Sie die Drehzahleinstellung mit einem Blick
- Reversierbarer Motor—Schläuche vor oder nach dem Pumpen ausspülen; die Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen.
- LED-Anzeigen bestätigen die Motorrichtung.
- Die leistungsstarken Motoren erlauben das Stapeln von zwei oder vier Pumpenköpfen für höhere Flussraten und für Mehrkanalanwendungen.
- Separate Drehzahl- und Leistungsregelung (ein/aus)—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe.
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP33.
- An einer DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs lässt sich eine Fernbedienung anschließen.
- Drehzahlregelungseingang: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC.
- Pumprichtung (CW/CCW) erfordert offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
- Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
- Folientastatur für problemlose Steuerung von Drehzahl, Richtung und Start/Stopp
Diese präzisen, analogen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Die ferngesteuerte Drehzahlregelung benötigt den DB9-Stecker oder die Kabelbaugruppe. Verwenden Sie einen Fernanschluss, um Start/Stopp über einen Kontaktschluss oder offenen Kollektor zu steuern (5 V TLL); Steuerung von Start/Stopp per Fußschalter oder Handfernbedienung.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® Digital Dosierantrieb mit variabler Drehzahl und Remote I/O, 6 bis 600 U/min; 90 bis 260 VAC
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:07528-10
- Digital dispensing:Nein
- Drive height:216 mm (8,5")
- Drive IP rating:IP 33
- Drive length:274 mm (10,7968")
- Drive width:211 mm (8,3125")
- Min. RPM:6 U/min
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,25% (1 U/min bei 600)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Hochleistung, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran, Cytoflow
- Washdown capable:Nein
- Current:2,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:IT
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together