Erreichen Sie hohen Druck, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit—mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
- MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit scharfer Auflösung und weitem Sichtwinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe—Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus—zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
- Der ventillose Kolbenpumpenkopf ist wartungsarm und weist weniger Kolbenfresser oder Verstopfungen auf
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Diese Antriebe bieten Leistungsfähigkeit und präzise digitale Steuerung—ideal für Flüssigkeitstransfer, Dosieren und automatisierte Prozesse.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin.
Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden.
Ventillose Kolbenpumpenköpfe verfügen über einen kleinen Hubraum, der für hervorragende Präzision sorgt. Die Köpfe sind vollständig von Null bis Maximum verstellbar.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Ø:6,35 mm
- Maximale Durchflussrate:180 ml/min (0,1 Hübe/min)
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Max. Druck:6,8 bar (100 psi)
- Bezeichnung:Digitaler Kolbenpumpenantrieb mit MasterflexLive und Ventillosem Kolbenpumpenkopf, Keramik/PVDF/Keramik 180 ml/min; 115/230 VAC
- Höhe:16 cm
- Länge:19,4 cm
- Seq:59
- Environmentally Preferable:
- Modell:78018-66
- Wetted materials:Keramik (Tonerde), PVDF
- CE regulatory approval:Ja
- Min. motor RPM:1 U/min
- Tube ext.Ø, inlet:0,25"
- Tube ext.Ø, outlet:0,25"
- UL(Canada) regulatory approval:Ja
- UL(US) regulatory approval:Ja
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:147,32 mm
- Electrical plug type:5000
- Max. motor RPM:1800 rpm