- Catalog No:
- MFLX77975-50-UK
- MFLX77975-50-IT
- MFLX77975-52-IT
- MFLX77975-52-UK
- MFLX77975-52-EU
- MFLX77975-50-EU
- Modell:
- 77975-50
- 77975-50
- 77975-52
- 77975-52
- 77975-52
- 77975-50
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- Steuertyp:
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Min. flow rate per channel:
- 0,17 ml/min
- 0,17 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,17 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 1040 ml/min
- 1040 ml/min
- 3700 ml/min
- 3700 ml/min
- 3700 ml/min
- 1040 ml/min
- Min. flow rate:
- 0,17 ml/min
- 0,17 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,62 ml/min
- 0,17 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- Genauigkeit:
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- ±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- Anti-Tropf:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Antrieb:
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- 07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Rohr:
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Current:
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Ideal für den Transfer und die Dosierung lebender Zellkulturen, Medien und anderer scherempfindlicher Flüssigkeiten in Prozess- und Abspritzumgebungen.
- Das konvexe Rollendesign ist die beste Option zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—verifiziert durch unabhängige Testdaten
- Ein Rotor mit großem Durchmesser liefert hohe Durchflussraten bei weniger U/min
- Durch langsames Pumpen können Sie die Konsistenz und Eigenschaften von scherempfindlichen Flüssigkeiten beibehalten
- Die Antriebsgehäuse sind vollständig abgedichtet – IP66- und NEMA 4X-zertifiziert – zum Reinigen einfach abspritzen
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Der Cytoflow-Pumpenkopf bietet die beste Option für das Pumpen von lebenden Zellen und scherempfindlichen Flüssigkeiten—bestätigt durch unabhängige Testdaten
- Vollständige Fernsteuerungsfunktionen ermöglichen eine einfache Integration in automatisierte Prozesse
- Grafisches LCD zeigt vier Betriebsmodi Dauerlauf, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe, Volumenabgabe. Die Pumpenleistung können Sie permanent einsehen
Der Masterflex L/S Cytoflow-Pumpenkopf wurde speziell für das Pumpen empfindlicher, lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten entwickelt und eignet sich ideal für den Einsatz in biopharmazeutischen und mikrobiologischen Anwendungen, bei denen Betreiber von peristaltischen Pumpen die Zellhämolyse minimieren möchten. Das extragroße Schlauchbett in Kombination mit weniger Rollen führt zu hohen Durchflussraten bei niedrigen Motordrehzahlen, was die Vorteile der Zelllebensfähigkeit noch verstärkt. Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversierbaren Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
- Maximale Durchflussrate:1040 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,1% (Auflösung: 0,1 U/min bei 600 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,17 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® Digitaler Prozessantrieb mit Cytoflow™-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
- Höhe:236,5 mm
- Länge:370,3 mm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:77975-50
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1040 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,17 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:Yes
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Antrieb:07575-30 (L/S® Digital Process Drive)
- Anzahl der Rollen:2
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77253-00 (L/S® Cytoflow™ Head)
- Breite:228,6 mm
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:600 rpm