About this item
Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
- Maximale Durchflussrate:48 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,1% (0,01 U/min bei 100 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,0096 ml/min
- Anzahl der Kanäle:4
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Vier-Kanal, acht Rollen Kassettenpumpensystem; 115/230 VAC
- Höhe:215,9 mm
- Länge:374,4 mm
- Seq:20
- Environmentally Preferable:
- Modell:77919-35
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:12 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0024 ml/min
- Min. RPM:0,02 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:Microbore-Schlauchsätze mit zwei Stopps
- Washdown capable:Nein
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06447-34, 12/Pk (Tygon® E-LFL Schlauchsatz mit zwei Stopps, 1,42mm ID)
- Antrieb:07522-30 (L/S® Digitaler Standardantrieb, 100 U/min)
- Anzahl der Rollen:8
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:07519-20 (L/S® Mehrkanal-Kassettenpumpe)
- Breite:210,8 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:5000
- Included accessories:Vier kleine Kassetten (07519-85)
- Max. RPM:100 rpm