Masterflex® L/S® kompakter Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 35 bis 200 U/min; 115/230 VAC
Catalog # MFLX77200-20-UK
Supplier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
ISO9001
About this item
Kompaktpumpenantriebe sind stapelbar für vielseitige Leistungsfähigkeit auf begrenztem Raum.
- Flussrate: 2.1 bis 560 ml/min—Flussrate ist von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße abhängig.
- Der stapelbare Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet.
- Das lackierte Stahlgehäuse ist IP22-klassifiziert.
- Keine komplizierte Programmierung—ein Schalter für Vorwärts/Aus/Rückwärts und eine analoge Steuerung
- Ermöglicht das Pumpen in beide Richtungen—erlaubt das Ausspülen vor und nach dem Pumpen
- Ein-/Ausschalten der Pumpe über Kontaktschluss.
Diese Kompaktantrieb ist perfekt für kleine Arbeitsbereiche geeignet da sie überall aufgebaut werden können. Dank der variablen Drehzahl sind sie ideal wenn Flüssigkeiten mit einer höheren Rate gepumpt werden müssen. Die Antriebe nehmen einen Easy-Load®- oder Standard-Pumpenkopf auf. Verwenden Sie Antriebe mit L/S®-Präzisionsschläuchen - für die Größen L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 und L/S 17. Für die Größen L/S 25 und L/S 17 werden nur Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen empfohlen.
- Maximale Durchflussrate:560 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,5 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® kompakter Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 35 bis 200 U/min; 115/230 VAC
- Environmentally Preferable:
- Digital dispensing:Nein
- Drive height:114 mm (4,5")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:165 mm (6,5")
- Drive width:133 mm (5,25")
- Min. RPM:35 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:Start/Stopp via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load
- Washdown capable:Nein
- Current:0,5 A
- Motor:6 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:200 rpm
- No. of pump heads accepted:1
Frequently Bought Together