Masterflex® B/T® Digitale Modulare Pumpen, Avantor®
Product Details & Documents
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
- Durchflussrate 0,71 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – die Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
- Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Dieser langlebige digitale Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ist ideal für den Transfer und die Abgabe von Flüssigkeiten in großen Mengen. Mit Durchflussraten von bis zu 42 LPM (11.1 GPM), es kann große Chargen schnell und effizient verarbeiten. Die Funktion zum Sperren/Entsperren der Tastatur hilft beim Sperren Ihrer Einstellungen und verhindert versehentliche oder unbefugte Änderungen.
Als voll ausgestatteter Spender bietet die B/T digitale modulare Pumpe einen kraftvollen, reversiblen 3/4-PS-Motor mit einfacher, intuitiver Steuerung. Verwenden Sie das Tastenfeld zum Starten, Stoppen, Vorpumpen, Umkehren, Kalibrieren und Dispensieren. Ein vierstelliges LED-Display zeigt die Durchflussrate (0,1, 1, oder 10 l/min, Lösung variiert automatisch mit der Schlauchgröße), das Abgabevolumen (0,1 bis 999 l in Stufen von 0,1 l), die Motordrehzahl, und die Kopienanzahl (1 bis 99 Wiederholungen, jeweils 100 ml bis zu über 1000 Liter) für eine automatische, wiederholte Abgabe.
Um sich einfach in Ihren Prozess zu integrieren, verfügt die Pumpe über extensive Fernsteuerungsfunktionen über ein witterungsbeständiges Fernsteuerungskabel 77300-32, separat erhältlich. Zu den Fernbetriebsfunktionen gehören Pumpenrichtung, Start/Stopp und Ansaugen über offenen Kollektor, Kontaktschluss. Dieser Antrieb speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierwert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Kalibrieren Sie manuell, um dies zu kompensieren, oder verwenden Sie die im nichtflüchtigen Speicher gespeicherten Nennkalibrierungen.
Specifications
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Leistung:190 - 260 VAC; 50/60 Hz; 10,5 A
- Bezeichnung:B/T® Digitaler Antrieb, Modular, Abspülung, 11 bis 321 U/min; 230 VAC
- Gehäusematerial:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:321 rpm
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Open-head sensor:Ja
- Drive length:686 mm (27")
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:1
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Drive height:384 mm (15,1")
- Cloud-verbunden:Nein
- Washdown capable:Ja
- Controller height:114 mm (4,5")
- Min. RPM:12 U/min
- Anti-Tropf:Nein
- Motor hp:3/4
- Motor:560 W
- Controller length:229 mm (9")
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Spannung:190 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Drive width:400 mm (15,8")
- Cat. No.:MFLX77111-77-UK
- Controller width:279 mm (11")
- Schutzklasse:IP 56
- Pump series:B/T
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:B/T 87 oder B/T 91
- Current:10,5 A
Services
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Log in for availability1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungSchlauch Innen-ØSchlauchmaterialAvailabilityPrice
- MFLX06449-87Tygon E-LFL Pumpenschläuche, B/T 87, 25 ft.12,70 mm (0,500")Tygon® S3™ E-LFLLog in for availability1 * 25 Fuß - 720,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaximale DurchflussrateHöheAvailabilityPrice
- MFLX77111-50B/T® Rapid-Load® Pumpenkopf für NEMA Typ 56C Motor42000 ml/min (11,1 gal./min)400 mmLog in for availability1 * 1 ST - 6 500,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungSchlauch Innen-ØSchlauchmaterialAvailabilityPrice
- MFLX06440-91Tygon E-LFL Pumpenschläuche, B/T 91, 10'19,00 mm (0,748")Tygon® S3™ E-LFLLog in for availability1 * 304,8 cm - 368,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungSchlauch Innen-ØSchlauchmaterialAvailabilityPrice
- MFLX06449-91Tygon E-LFL Pumpenschläuche, B/T 91, 25 ft.19,00 mm (0,748")Tygon® S3™ E-LFLLog in for availability1 * 25 Fuß - 880,00 €