About this item
Die größere, hellere Benutzeroberfläche erleichtert die Einrichtung und Bedienung sehr!
- Grafisches LCD zeigt vier Betriebsmodi an: Dauerbetrieb, zeitgesteuerte Abgabe, kopierte Abgabe, Volumenabgabe. Die Pumpenleistung können Sie permanent einsehen.
- Die Schutzart IP33 gewährleistet Spritz- und Staubbeständigkeit
- Bietet in Kombination mit dem Micropump® A-Mount-Kopf einen pulsationsfreien Fluss
- Stapeln Sie bis zu drei Antriebe, um Ihren Platzbedarf zu maximieren
- Fernbedienung über DB25-Buchse am Antrieb
Dank analoger Fernbedienungsoptionen und einfacher Programmierung ist diese Pumpe ideal für automatisierte Prozessanwendungen geeignet. Die Pumpe verfügt über einstellbare Zeitintervalle zwischen den Abgabezyklen für eine freihändige Abgabe. Die Chargenzählfunktion zählt herunter und zeigt die abgeschlossenen Chargen an. Mit der kumulativen Volumenfunktion können Sie das über mehrere Zyklen abgegebene Gesamtvolumen verfolgen.
Zu den Fernbedienungsoptionen gehören ein Eingang zur Geschwindigkeitssteuer von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V; Tachometerausgang 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V. Pumprichtung und Start/Stopp/Spülung erfordern einen offenen Kollektor oder einen Kontaktschluss.
Diese Präzisionspumpen lassen sich leicht über das intuitive mehrsprachige LCD in der Frontplatte bedienen oder mit dem optionalen Fußschalter 0752392 für freihändige Ein/Aus-Steuerung. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP33 schützt interne Komponenten vor Beschädigung.
- Maximale Durchflussrate:4212 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Bezeichnung:Digitaler Antrieb für Micropump A-Mount Pumpenkopf; Fernsteuerbar
- Höhe:21,6 cm
- Länge:25,4 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Ja
- Enclosure IP rating:IP 33
- ETL regulatory approval:Ja
- Min. motor RPM:36 U/min
- Motor enclosure type:PMDC
- Motor hp:1/10
- UL(US) regulatory approval:Ja
- Max. temperature:40 °C (104 °F)
- Garantie:2 Jahre
- Umkehrbar:+
- VE:1
- Breite:21,6 cm
- Electrical plug type:5000
- Max. motor RPM:3600 rpm