AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Digitales Zahnradpumpensystem, 1,17 ml/U, 90-260 VAC, 5000, 1,17 ml/rev, 4212 ml/min, 90 - 260 VAC
Artikelnr. MFLX74014-42-UK
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Artikelnr. MFLX74014-42-UK
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Digitales Zahnradpumpensystem, 1,17 ml/U, 90-260 VAC, 5000, 1,17 ml/rev, 4212 ml/min, 90 - 260 VAC
Preis
4 030,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bestellen Sie das komplette Antriebs- und Pumpenkopfsystem.
  • Das grafische LC-Display zeigt vier Betriebsarten an.
  • Die Schutzklasse IP33 gewährleistet Schutz vor Spritzwasser und Staub.
  • Das System ermöglicht eine pulsationsfreie Strömung in Kombination mit dem Micropump® Kopf mit A-Anschluss.
  • Fernsteuerung über DB25-Buchse auf Antrieb
Kalibrier-, Kopier- und Dispensierfunktionen sorgen für präzises und pulsationsfreies Chargieren und Dispensieren. Die Pumpenleistung können Sie permanent einsehen. Rufen Sie Verschiebungs- und Durchflusswerte nach Pumpenkopfgröße ab.
Diese Präzisionssysteme lassen sich leicht über das intuitive mehrsprachige LC-Display in der Frontplatte bedienen oder mit dem optionalen Fußschalter 07523-92 für freihändige Ein/Aus-Steuerung. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP33 schützt interne Komponenten vor Beschädigung.
Wartungssätze 07144-42 und 74012-52 beinhalten: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn
Wartungssatz 74012-22 beinhaltet: Getriebe, Hülsen und Dichtungen.
 : Inklusive 6- ft (1.8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    1,17 ml/rev
  • Maximale Durchflussrate:
    4212 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC
  • Bezeichnung:
    Digitales Zahnradpumpensystem, 1,17 ml/U, 90-260 VAC
  • Seq:
    80
  • Electrical plug type:
    5000
  • Cat. No.:
    MFLX74014-42-UK
  • Modell:
    74014-42
  • Garantie:
    Siehe Mitteilung
  • Differential pressure:
    4,14 bar (60 psi)
  • Medienberührte Materialien:
    316 SS, PPS, Viton
Services
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SERW2610.7100.01
    Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1)
    Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2)
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX40610-16
    Anschluss, Natürliches Polypropylen, Gerade, Schlauchnippel-Reduzierstücke, 5/8" ID x 1/2" ID; 10/PCK
    ⅝"
    ½"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 27,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2)
    Verbindungstyp
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX30621-31
    Fitting, HDPE, Gerade, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
    ¼"
    Schlauchnippel x NPT(M)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 22,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX07523-92
    Fußschalter, Start/Stop-Taster, DB25, 2.6‘-Kabel.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 396,00 €