Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Bestellen Sie das komplette Antriebs- und Pumpenkopfsystem.
- Das grafische LC-Display zeigt vier Betriebsarten an.
- Die Schutzklasse IP33 gewährleistet Schutz vor Spritzwasser und Staub.
- Das System ermöglicht eine pulsationsfreie Strömung in Kombination mit dem Micropump® Kopf mit A-Anschluss.
- Fernsteuerung über DB25-Buchse auf Antrieb
Kalibrier-, Kopier- und Dispensierfunktionen sorgen für präzises und pulsationsfreies Chargieren und Dispensieren. Die Pumpenleistung können Sie permanent einsehen. Rufen Sie Verschiebungs- und Durchflusswerte nach Pumpenkopfgröße ab.
Diese Präzisionssysteme lassen sich leicht über das intuitive mehrsprachige LC-Display in der Frontplatte bedienen oder mit dem optionalen Fußschalter 07523-92 für freihändige Ein/Aus-Steuerung. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP33 schützt interne Komponenten vor Beschädigung.
Wartungssätze 07144-42 und 74012-52 beinhalten: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn
Wartungssatz 74012-22 beinhaltet: Getriebe, Hülsen und Dichtungen.
Delivery information: Inklusive 6- ft (1.8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
- Förderleistung:0,91 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:3276 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Digitales Zahnradpumpensystem, 0,91 ml/U, 90-260 VAC
- Seq:70
- Electrical plug type:5000
- Cat. No.:MFLX74014-32-UK
- Modell:74014-32
- Garantie:Siehe Mitteilung
- Differential pressure:5,17 bar (75 psi)
- Medienberührte Materialien:316 SS, PPS, PTFE
Services
- Bezeichnung
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
- BezeichnungTüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1)Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2)
- MFLX40610-16Anschluss, Natürliches Polypropylen, Gerade, Schlauchnippel-Reduzierstücke, 5/8" ID x 1/2" ID; 10/PCK⅝"½"1 * 10 ST - 27,60 €
- BezeichnungTüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2)Verbindungstyp
- MFLX30621-31Fitting, HDPE, Gerade, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/4" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK¼"Schlauchnippel x NPT(M)1 * 10 ST - 22,10 €
- Bezeichnung