Masterflex® L/S® Analoger modularer Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 1 bis 100 U/min; 230 VAC
MFLX07559-15-UK
CE Compliant
2 year warranty
Vielseitiger Antrieb mit variabler Drehzahl und einer breiten Durchflussspanne sowie einer einfachen Steuerung.
- Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von Pumpenkopfdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Motor ist mit einer Steuereinheit über ein 1,9 m (6 ft) langes Kabel verbunden — platzieren Sie die Komponenten dort, wo es für Sie bequem ist oder wo Platz ist
- Drehzahlkontrolle pro Umdrehung und Ein-/Ausschalter mit grüner Kontrollleuchte - behalten Sie die Drehzahleinstellung bei, wenn Sie die Pumpe an-/ausschalten
- Der reversible 1/10 PS Motor hat einen sanften Start und Gegen-EMK für eine Drehzahlkontrolle von ± 2%
- Gefärbtes Stahlgehäuse mit IP33 Einstufung für Schutz vor vertikal fallendem Wasser
Die perfekte Verbesserung eines Antriebs mit fixierter Drehzahl. Diese Antriebe mit variabler Drehzahl bieten eine weite U/min-Spanne, ± 2 % Drehzahlregulierung und sind ETL- und CE-gelistet. Für mehr Flexibilität nehmen die Antriebe alle L/S Pumpenköpfe an.
: Inklusive 6-ft (1,8-m) Netzkabel; 115 VAC: U.S.-Standardstecker; 230 VAC: IEC 320/CEE22 Buchse—Die Pumpen werden mit einer auf das Zielland angepassten Kabel/Stecker-Kombination ausgeliefert.
- Maximale Durchflussrate:580 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50 Hz; 1,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analoge variable Drehzahl
- Frequenz:50 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:L/S Modularer Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 1 - 100 U/min, 230 VAC
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:07559-15
- Controller height:87 mm (3,4")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:204 mm (8")
- Controller width:164 mm (6,4")
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:1 U/min
- Motor height:115 mm (4,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 21
- Motor length:198 mm (7,8")
- Motor width:97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:Keine
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±2%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Hochleistung, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran
- Washdown capable:Nein
- Current:1,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4
Frequently Bought Together