Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Product Details & Documents
Kompakt und preiswert für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
- Durchflussrate 0.42 bis 2900 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
- Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
- Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Der Antrieb ist mit neun verschieden Pumpenkopf-Typen kompatibel: Standard, Easy-Load®, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multikanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran Die Antriebe 07555-00 und -05 sind nicht zur Verwendung mit einem PTFE-Schlauch und PTFE-Membran-Pumpenköpfen empfohlen.
: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Spezifikationen
- Maximale Durchflussrate:2900 ml/min
- Leistung:180 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Bezeichnung:L/S Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 20 bis 600 U/min; 230 VAC
- Seq:12
- Gehäusematerial:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:1
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:230 mm (9,1")
- Motor hp:1/20
- Motor:37 W
- Remote I/O:Start/Stopp
- Garantie:2 Jahre
- Spannung:180 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multikanal, Hochleistung, Kassette
- Digital dispensing:Nein
- Drive width:183 mm (7,2")
- Cat. No.:MFLX07555-05-UK
- Modell:07555-05
- Drive IP rating:IP 22
- Steuertyp:Analoge variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Drive height:134 mm (5,3")
- Pump series:L/S
- Cloud-verbunden:Nein
- Washdown capable:Nein
- Speed control:±5%
- Current:0,8 A
- Min. RPM:20 U/min
- Drehzahl:Variabel
Services
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07528-80Fernbedienung; DB9(M) Stecker; 6 ft (1,8 m) KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 492,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX77595-35Fußschalter, DB9-Stecker, mit Antrieben verwendenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 405,00 €