Masterflex® L/S® Präzisions-Prozessantrieb mit Open-Head Sensor, Edelstahlgehäuse, 6 bis 600 U/min; 90 bis 260 VAC
MFLX07528-40-UK
CE Compliant
ETL Canada listed
ETL listed
IP66 washdown
2 year warranty
ISO9001
Die benutzerfreundlichen Antriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung sowie eine digitale Drehzahlanzeige. NEMA 4X Gehäuse halten Prozess- und Abwaschanwendungen stand.
- Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min (Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab)
- Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
- Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
- LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
- Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
- Getrennte Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung (Ein/Aus) - Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein/Ausschalten der Pumpe
- Gehäuse nach NEMA 4X (IP66)
- Fernsteuerungsmöglichkeiten über einen wasserdichten Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
Diese präzisen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Für die Fernsteuerung der Geschwindigkeit ist die Kabelanordnung 77300-32 erforderlich.
Der Betrieb des integrierten Open-Head-Sensors erfordert die Verwendung der mit Sensoren ausgestatteten L/S Easy-Load II-Pumpenköpfe 77200-30 oder 77200-32.
: Enthält 6-ft (1,8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Präzisions-Prozessantrieb, Edelstahl, mit Open-Head-Sensor; 600 U/min
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:07528-40
- Digital dispensing:Nein
- Drive height:235 mm (9,25")
- Drive IP rating:IP 66
- Drive length:305 mm (12")
- Drive width:229 mm (9")
- Min. RPM:6 U/min
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,25% (1 U/min bei 600 U/; 0,1 U/min bei 100 U/min)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, Hochleistung, Hochleistung OHS, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran, Cytoflow
- Washdown capable:Ja
- Current:2,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together