- Catalog No:
- MFLX07522-30-UK
- MFLX07522-20-EU
- MFLX07522-20-UK
- MFLX07522-30-EU
- MFLX07522-20-IT
- MFLX07522-30-IT
- Modell:
- 07522-30
- 07522-20
- 07522-20
- 07522-30
- 07522-20
- 07522-30
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Steuertyp:
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Drive height:
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Drive length:
- 254 mm (10")
- 254 mm (10")
- 254 mm (10")
- 254 mm (10")
- 254 mm (10")
- 254 mm (10")
- Drive width:
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- 216 mm (8,5")
- Min. RPM:
- 0,02 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,02 rpm
- 0,1 rpm
- 0,02 rpm
- Motor:
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Drehzahl:
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Current:
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!
- Durchflussrate 0.001/0.006 bis 566/3400 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
- Abgabe nach Volumen in ml (0.001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:566 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S® Standard Digitaler Antrieb, 0,02 bis 100 U/min; 115/230 VAC 50/60 Hz
- Seq:31
- Environmentally Preferable:
- Modell:07522-30
- Digital dispensing:Yes
- Drive height:216 mm (8,5")
- Drive IP rating:IP 33
- Drive length:254 mm (10")
- Drive width:216 mm (8,5")
- Min. RPM:0,02 rpm
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:No
- Current:2,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4