Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Zahnradpumpe mit MasterflexLive®, 4000 U/min, 115 bis 230 VAC
Catalog # MFLX78018-50-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
MasterflexLive®
2 year warranty
About this item
Erreichen Sie hohe Drücke und genaue und pulsfreie Wiederholbarkeit – mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
- Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Kompatibel mit A-Mount- und B-Mount-Mikropumpe für Zahnradpumpenköpfe für Durchflussbereiche von 1,7 bis 4680 ml/min
- 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für klare Auflösung und weiten Sichtwinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und zeitliche Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
- Dreistufiger Benutzerzugriff - gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin.
Internetverbindung über die Standard-Ethernet-(RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery: Inklusive Pumpenantrieb, B-Mount-Pumpenkopf-Adapter und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
- Maximale Durchflussrate:4680 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Min. flow rate:1,7 ml/min
- Bezeichnung:Ismatec® Reglo Digital Zahnradpumpe mit MasterflexLive®, 4000 U/min, 115 bis 230 VAC
- Höhe:16 cm
- Länge:19,4 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Min. motor RPM:100 U/min
- UL(Canada) regulatory approval:Ja
- UL(US) regulatory approval:Ja
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:14,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:4000 rpm
Frequently Bought Together