About this item
Steuern Sie Durchfluss und Richtung jedes Kanals über das Tastenfeld oder Ihren PC.
- Flussrate 0.001 bis 43 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit, Rollen und Schlauchgröße ab
- USB-Schnittstelle zur schnellen Verbindung an einen Computer
- Zwei Flussrichtungen in jedem Kanal möglich
Mit diesen Mehrkanal-Peristaltikpumpen können Sie den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell vom Bedienfeld oder über Ihren Computer steuern—Ihre Tischpumpenkapazitäten können durch ein einziges kompaktes Element erweitert werden! Die Pumpe sorgt für eine kontinuierliche Pumpleistung oder Präzisionsabgaben mit der Möglichkeit eines beidseitigen Durchflusses in jedem Kanal. Darüber hinaus werden Schlauchunterschiede durch die unabhängige Kanalkalibrierung verringert und eine höhere Genauigkeit bei der Kalibrierung erreicht.Wählen Sie die für Sie passende Schlauchgröße und Ausführung mit drei Stoppern (wird separat verkauft). Es gibt mehr als 100 Optionen — Die beliebtesten Schlauchgrößen und -zusammensetzungen finden Sie unten unter Zubehör
- Maximale Durchflussrate:105 ml/min
- Leistung:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±1%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Max. Druck:1 bar (14,5 psi)
- Min. flow rate:0,0006 ml/min
- Anzahl der Kanäle:3
- Spannung:100–240 VAC
- Bezeichnung:Reglo ICC Digitale Pumpe, 3-Kanäle, 8 Rollen; 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
- Höhe:170 mm
- Länge:205 mm
- Seq:59
- Environmentally Preferable:
- Modell:78001-70
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 30
- Max. flow rate per channel:35 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0002 ml/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:USB 2,0, Mini-B, RS-232
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:Drei-Stopp 0,13 mm ID auf 3,17 mm ID
- Washdown capable:Nein
- Antrieb:Reglo ICC
- Anzahl der Rollen:8
- Garantie:2 Jahre
- Series:Reglo ICC
- VE:1
- Pumpenkopf:Kassette
- Breite:125 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm