Masterflex® I/P® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb mit Easy-Load® Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 115/230 VAC
MFLX77962-20-EU
2 year warranty
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung an einer geeigneten Stelle mit modularem Design.
- Fördermenge 0,06 bis 8 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an—Bestätigung der Drehzahleinstellung auf einen Blick
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich—Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
- Membrantastatur zur einfachen Steuerung von Drehzahl, Drehrichtung und Start/Stopp im Voraus
I/P modulare Antriebe ermöglichen umkehrbares Pumpen und verleihen Ihnen die Flexibilität, Motor und Steuereinheit zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe haben kraftvolle Motoren, eine Drehzahlanzeige und ±eine Drehzahlregelung mit 0,25 % für eine genaue Durchflussregelung - ideal für Dosieranwendungen und kritische Transferanwendungen.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 650 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:60 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P Modulare Präzisionspumpen mit Easy-Load-Kopf; 650 U/min
- Höhe:155,7 mm
- Länge:353 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:77962-20
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:60 ml/min
- Min. RPM:6 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Nein
- Current:4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Rohr:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Antrieb:07591-20 (I/P® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77602-10 (I/P® Easy-Load Pumpenkopf
- Breite:139,7 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium controller; painted steel drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
Frequently Bought Together