Masterflex® L/S® Analoge Konsolenpumpe mit variabler Drehzahl und Mehrkanal-Pumpenkopf für Microbore-Schläuche; 4-Kanal, 90 bis 260 VAC
MFLX77925-10-EU
CE Compliant
ISO9001
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise Steuerung.
- Präzise und wiederholbare Einstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige der Drehzahl
- Pumpen Sie die Flüssigkeit mit reversiblem Motor in beide Richtungen—perfekt für Spülschläuche
- Wählen Sie Mehrkanalsysteme für einen synchronen Fluss aus allen Kanälen
- Maximieren Sie Prozesse bei minimalem Platzbedarf, indem Sie spritzwassergeschützte, IP33-zertifizierte Laufwerke stapeln
- Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—entweder über die Folientastatur oder über die Fernbedienung
Diese L/S®-Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Geschwindigkeit bieten eine präzise Geschwindigkeitssteuerung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung. Das große LED-Display und die LED-Anzeigen bestätigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick. Im kompletten Pumpensystem ist alles enthalten, um mit dem Pumpen anfangen zu können.
- Maximale Durchflussrate:140 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:1,4 ml/min
- Anzahl der Kanäle:4
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Vier-Kanal-Pumpensystem für Microbore-Schlauch; 1 bis 100 U/min, 90-260 V
- Höhe:215,9 mm
- Länge:349 mm
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Modell:77925-10
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:35 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,35 ml/min
- Min. RPM:1 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:Microbore-Schlauchsätze mit zwei Stopps
- Washdown capable:Nein
- Current:1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Rohr:06416-48, 12/Pk (PVC Schlauchsatz mit zwei Stopps, 2,79mm ID)
- Antrieb:07528-30 (L/S® Digitaler Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und E/A-Fernsteuerung, 100 U/min)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:07536-04 (L/S® Pumpenkopf mit 4-Kanälen)
- Breite:210,8 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm
Frequently Bought Together