Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® Digital Dispensing Pump System with MasterflexLive® and Hand-Held Remote; 90 to 260 VAC
Artikelnr. MFLX77922-22-EU
Lieferant: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 3
- 3
- Steuertyp:
- Digital
- Digital
- Digital
- Min. flow rate per channel:
- 0,16 ml/min
- 0,16 ml/min
- 0,16 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 365 ml/min
- 365 ml/min
- 365 ml/min
- Min. flow rate:
- 0,16 ml/min
- 0,16 ml/min
- 0,16 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 31
- IP 31
- IP 31
- Genauigkeit:
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- Anti-Tropf:
- Yes
- Yes
- Yes
- Cloud-verbunden:
- Ja
- Ja
- Ja
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Antrieb:
- 78018-40 (Reglo Miniflex® Digital Pump with MasterflexLive™)
- 78018-40 (Reglo Miniflex® Digital Pump with MasterflexLive™)
- 78018-40 (Reglo Miniflex® Digital Pump with MasterflexLive™)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Remote I/O:
- RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Series:
- Reglo
- Reglo
- Reglo
- Rohr:
- 96440-25, 25-ft (BioPharm Plus, L/S® 25)
- 96440-25, 25-ft (BioPharm Plus, L/S® 25)
- 96440-25, 25-ft (BioPharm Plus, L/S® 25)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, 14, 16, 25
- L/S® 13, 14, 16, 25
- L/S® 13, 14, 16, 25
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Komplettsysteme zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit von Abfüll- und Dosieranwendungen.
- Durchflussrate 0.16 bis 365 mL/min L/S-Schläuche inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
- Erzielen Sie eine höhere Effizienz und einen höheren Durchsatz im Vergleich zum manuellen Ausgießen, manuellen Pipettieren oder der Verwendung von Flaschenaufsatz-Dispensern
- Mit dem kapazitiven 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen (12,7 cm) haben Sie die intuitive Benutzeroberfläche immer zur Hand
- Abgabe nach Volumen oder Zeit – Tropfschutz und Geschwindigkeitserhöhung im Volumenabgabemodus verfügbar
- Flexible Bediensteuerung per Bildschirm, MasterflexLive oder analoger Fernbedienung
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Abgabeprotokolle speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe auf welcher Stufe bedienen darf
Wir haben unsere Reglo Miniflex-Dosierpumpe mit allem kombiniert, was Sie benötigen, um genaue, wiederholbare Volumina für Dosier- und Abfüllanwendungen zu liefern. Es stehen zwei Komplettsysteme zur Verfügung – freihändig mit Fußschalter oder Handfernbedienung.
Zu diesen Systemen gehört auch der Pumpenschlauch Masterflex L/S 25 BioPharm Plus. BioPharm Plus-Schläuche bieten geringe Spallation, lange Pumpenlebensdauer und außergewöhnliche Flussstabilität im Laufe der Zeit – was sie ideal für präzise Abfüll- und Dosieranwendungen macht. Die Schläuche werden zu dreien in Längen von je 8 Fuß (2,4 m) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:365 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±0,1%
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,16 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Reglo Miniflex® Digital Dosierpumpen-System mit MasterflexLive™ und Handfernbedienung; 90 bis 260 VAC
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:365 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,16 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25
- Washdown capable:No
- Rohr:96440-25, 25-ft (BioPharm Plus, L/S® 25)
- Antrieb:78018-40 (Reglo Miniflex® Digital Pump with MasterflexLive™)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- Series:Reglo
- VE:1
- Pumpenkopf:77220-20 (L/S® Miniflex® Head)
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Included accessories:Handheld remote controller and PTFE tube weight
- Max. RPM:350 rpm
Frequently Bought Together