Masterflex® L/S® Präzisions-Prozessantrieb mit Open-Head Sensor und Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche, Edelstahlgehäuse; 6 bis 600 U/min; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77916-42-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Die benutzerfreundlichen Antriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung sowie eine digitale Drehzahlanzeige. NEMA 4X Gehäuse halten Prozess- und Abwaschanwendungen stand.
- Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
- Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
- LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
- Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
- Getrennte Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung (Ein/Aus) - Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein/Ausschalten der Pumpe
- Gehäuse nach NEMA 4X (IP66)
- Fernsteuerungsmöglichkeiten über einen wasserdichten Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
Diese präzisen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Für die Fernsteuerung der Geschwindigkeit ist die Kabelanordnung 77300-32 erforderlich.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 600 U/; 0,1 U/min bei 100 U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:17 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Digital Präzisions-Prozesspumpe mit Open-Head Sensor und Easy-Load-II-Pumpenkopf (dickwandig), 600 U/min
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:77916-42
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:17 ml/min
- Min. RPM:6 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Ja
- Current:2,2 / 1,1 A
- Rohr:06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Antrieb:07528-40 (L/S® Präzision-Prozessantrieb mit Open-Head Sensor, 600 U/min)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-32 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
- Gehäusematerial:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together