Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Catalog No:
- MFLX77240-30-EU
- MFLX77240-30-UK
- MFLX77240-30-IT
- MFLX77240-20-UK
- MFLX77240-20-EU
- MFLX77240-20-IT
- Modell:
- 77240-30
- 77240-30
- 77240-30
- 77240-20
- 77240-20
- 77240-20
- Anzahl der Kanäle:
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- Steuertyp:
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Variable Drehzahl Analog
- Analog
- Analog
- Analog
- Min. flow rate per channel:
- 1,8 ml/min
- 1,8 ml/min
- 1,8 ml/min
- 1,8 ml/min
- 1,8 ml/min
- 1,8 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 118 ml/min
- 118 ml/min
- 118 ml/min
- 220 ml/min
- 220 ml/min
- 220 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- Genauigkeit:
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- Anti-Tropf:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Antrieb:
- Analog Miniflex
- Analog Miniflex
- Analog Miniflex
- Analog Miniflex
- Analog Miniflex
- Analog Miniflex
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 35 rpm
- 35 rpm
- 35 rpm
- 35 rpm
- 35 rpm
- 35 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- L/S 13, L/S 14, L/S 16
- L/S 13, L/S 14, L/S 16
- L/S 13, L/S 14, L/S 16
- L/S® 13, 14, 16, 25
- L/S® 13, 14, 16, 25
- L/S® 13, 14, 16, 25
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Erleichtert das Pumpen bei niedrigen Flussraten!
- Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Pumpenkopfdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Schläuche für saubere Strömungswege auf
- Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
- Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach.
- Separate eingängige Drehzahlregelung und Vorwärts-/Aus-/Rückwärts-Schalter—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe.
- Ferngesteuertes Starten/Stoppen über Kontaktschluss an der Pumpenrückseite
Diese benutzerfreundlichen Komplettpumpen bieten einen breiten Okklusionswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Vorfüllen oder Entleeren des Schlauchs geschieht schnell durch Drücken des MAX-Knopfes. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Diese kompakte, stapelbare Pumpe verfügt über ein haltbares Stahlgehäuse mit einer splitterfesten Beschichtung auf Epoxidbasis. Ein weiter Verschlusswinkel verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauches. Die MAX-Taste stellt die Pumpe auf die maximale Drehzahl zur schnellen Ansaugung oder Ausspülung des Schlauchs. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester (Ertalyte®TX) sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.Hinweis:Beim Zweikanal-Modell müssen Schläuche derselben Größe an beide Kanäle angeschlossen sein, um die Schlauchverbindung zu gewährleisten.
- Maximale Durchflussrate:236 ml/min
- Leistung:90- 260 VAC; 50/ 60 Hz
- Genauigkeit:±5%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Kompakte Zwei-Kanalpumpe; 200 U/min
- Höhe:114 mm
- Länge:216 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:77240-30
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:118 ml/min
- Min. flow rate per channel:1,8 ml/min
- Min. RPM:35 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/stop via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S 13, L/S 14, L/S 16
- Washdown capable:No
- Antrieb:Analog Miniflex
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77220-10 (L/S® MiniFlex® Head)
- Breite:133 mm
- Gehäusematerial:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:200 rpm