Über diesen Artikel
Pumpe mit hohem Durchfluss für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Konnektivität.
- Leistungsstarke Pumpe, für biopharmazeutische Prozessanwendungen im Dauerbetrieb entwickelt
- Das Gehäuse aus Edelstahl 316 ist IP66-zertifiziert für den Einsatz in Nassumgebungen
- 5" (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Passen Sie Parameter mit einer einfachen Berührung an, selbst mit Handschuhen
- Durch Over-the-Air-Firmware-Updates können Sie künftige Verbesserungen der Pumpenmerkmale und -funktionen voll ausnutzen
- Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus oder analoge Signale
- Durch den dreistufigen Benutzerzugriff können Sie steuern, wer auf welcher Ebene die Pumpe bedienen darf
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Betriebsprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung und Umstellung zu ermöglichen
- Betriebsmodi continuous run, „volume dispense, und time dispense – Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit in den Modi Volume und Time.
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Bediener
Diese B/T®-Pumpe bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,65 bis 42 LPM (0,17 bis 11,1 GPM) für die Integration in Ihre Bioprozessanwendungen mit höherem Durchfluss. Der Pumpenkopf eignet sich für B/T PerfectPosition®-Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91 für wiederholbare und zuverlässige Leistung. Die Open-Head-Sensortechnologie stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Der Rapid-Load®-Pumpenkopf-Okklusionsmechanismus schiebt das Okklusionsbett zur Seite, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern. Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Genauigkeit der Geschwindigkeitsregelung von ±0,1%; Bidirektionaler Durchfluss und Selbstansaugfähigkeit ermöglichen einen reibungslosen, nahtlosen Betrieb.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs. Zur einfachen Integration in Ihren Prozess verfügt diese Pumpe außerdem über eine analoge Remote-I/O-Funktion mit entweder Strom- oder Spannungssignalen.
Diese Pumpe speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierwert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die Kalibrierfunktion bestätigt visuell die optimalen Kalibriereinstellungen für die jeweilige Schlauchgröße.
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:B/T
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:B/T® MasterSense® BioPharma Pump, EtherNet/IP™ and Profibus Network-Compatible, 11 to 321 rpm; 90 to 260 VAC
- Höhe:478 mm
- Länge:622 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Ja
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:650 ml/min
- Min. RPM:11 U/min
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:Profibus, EtherNet/IP, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,1%
- Tubing sizes accepted:B/T 87 oder B/T 91
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Schutzklasse:IP 66
- Motor:370 W
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:401 mm
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm