Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 3
- 3
- Steuertyp:
- Digital
- Digital
- Digital
- Controller height:
- 114 mm (4,5")
- 114 mm (4,5")
- 114 mm (4,5")
- Controller length:
- 229 mm (9")
- 229 mm (9")
- 229 mm (9")
- Controller width:
- 279 mm (11")
- 279 mm (11")
- 279 mm (11")
- Min. flow rate per channel:
- 710 ml/min
- 710 ml/min
- 710 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 42000 ml/min
- 42000 ml/min
- 42000 ml/min
- Schutzklasse:
- IP 56
- IP 56
- IP 56
- Anti-Tropf:
- No
- No
- No
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Drive height:
- 384 mm (15,1")
- 384 mm (15,1")
- 384 mm (15,1")
- Drive length:
- 686 mm (27")
- 686 mm (27")
- 686 mm (27")
- Drive width:
- 400 mm (15,8")
- 400 mm (15,8")
- 400 mm (15,8")
- Min. RPM:
- 12 rpm
- 12 rpm
- 12 rpm
- Motor:
- 560 W
- 560 W
- 560 W
- Motor hp:
- 3/4
- 3/4
- 3/4
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Pump series:
- B/T
- B/T
- B/T
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- B/T 87 or B/T 91
- B/T 87 or B/T 91
- B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Yes
- Current:
- 10,5 A
- 10,5 A
- 10,5 A
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 190 - 260 VAC
- 190 - 260 VAC
- 190 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
- Durchflussrate 0,71 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – die Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
- Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Dieser langlebige digitale Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ist ideal für den Transfer und die Abgabe von Flüssigkeiten in großen Mengen. Mit Durchflussraten von bis zu 42 LPM (11.1 GPM), es kann große Chargen schnell und effizient verarbeiten. Die Funktion zum Sperren/Entsperren der Tastatur hilft beim Sperren Ihrer Einstellungen und verhindert versehentliche oder unbefugte Änderungen.
Als voll ausgestatteter Spender bietet die B/T digitale modulare Pumpe einen kraftvollen, reversiblen 3/4-PS-Motor mit einfacher, intuitiver Steuerung. Verwenden Sie das Tastenfeld zum Starten, Stoppen, Vorpumpen, Umkehren, Kalibrieren und Dispensieren. Ein vierstelliges LED-Display zeigt die Durchflussrate (0,1, 1, oder 10 l/min, Lösung variiert automatisch mit der Schlauchgröße), das Abgabevolumen (0,1 bis 999 l in Stufen von 0,1 l), die Motordrehzahl, und die Kopienanzahl (1 bis 99 Wiederholungen, jeweils 100 ml bis zu über 1000 Liter) für eine automatische, wiederholte Abgabe.
Um sich einfach in Ihren Prozess zu integrieren, verfügt die Pumpe über extensive Fernsteuerungsfunktionen über ein witterungsbeständiges Fernsteuerungskabel 77300-32, separat erhältlich. Zu den Fernbetriebsfunktionen gehören Pumpenrichtung, Start/Stopp und Ansaugen über offenen Kollektor, Kontaktschluss. Dieser Antrieb speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierwert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Kalibrieren Sie manuell, um dies zu kompensieren, oder verwenden Sie die im nichtflüchtigen Speicher gespeicherten Nennkalibrierungen.
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Leistung:190 - 260 VAC; 50/60 Hz; 10,5 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:B/T
- Spannung:190 - 260 VAC
- Bezeichnung:B/T® Digitaler Antrieb, Modular, Abspülung, 11 bis 321 U/min; 230 VAC
- Environmentally Preferable:
- Anti-Tropf:No
- Controller height:114 mm (4,5")
- Controller length:229 mm (9")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Yes
- Drive height:384 mm (15,1")
- Drive length:686 mm (27")
- Drive width:400 mm (15,8")
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Min. RPM:12 rpm
- Motor hp:3/4
- Open-head sensor:Yes
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- Current:10,5 A
- Schutzklasse:IP 56
- Motor:560 W
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm