Masterflex® I/P® Digitaler modularer Antrieb zur Abspülung mit ferngesteuertem E/A, 6 bis 650 U/min; 115/230 VAC
Catalog # MFLX07591-30-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung mit modularem Design an einer geeigneten Stelle.
- Fördermenge 0.04 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an—Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich—Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
- Die Folientastatur ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
- Das robuste Gehäuse ist nach NEMA 4X (IP66) für die Reinigung geeignet
Die modularen I/P®-Antriebe verfügen über eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen die Flexibilität, den Motor vom Regler zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung - ideal für Dosier- und kritische Transferanwendungen.
Das Reglergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium für die Wandmontage und das Antriebsgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl sind nach NEMA 4X (IP66) zertifiziert.
Delivery: Inklusive 1,8 m (6 Fuß) langem Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem länderspezifischen Stecker-/Kabelsatz ausgeliefert; bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P Modularer Antrieb zur Abspülung mit ferngesteuertem E/A; 650 U/min
- Environmentally Preferable:
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:6 U/min
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/5
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P Hochleistung
- Washdown capable:Ja
- Current:4,4 A
- Motor:149 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together