- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Nein
- Controller height:
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- Controller IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Controller length:
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- Controller width:
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- Steuertyp:
- Digital variable Drehzahl
- Digital variable Drehzahl
- Digital variable Drehzahl
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- Motor:
- 149 W
- 149 W
- 149 W
- Motor height:
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- Motor hp:
- 1/5
- 1/5
- 1/5
- Motor IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Motor length:
- 356 mm (14")
- 356 mm (14")
- 356 mm (14")
- Motor width:
- 139 mm (5,5")
- 139 mm (5,5")
- 139 mm (5,5")
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- Pump series:
- I/P
- I/P
- I/P
- Remote I/O:
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Drehzahl:
- Variable
- Variable
- Variable
- Speed control:
- 0,25%
- 0,25%
- 0,25%
- Type of pump heads accepted:
- I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- Current:
- 4,4 A
- 4,4 A
- 4,4 A
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung an einer geeigneten Stelle mit modularem Design.
- Fördermenge 0,04 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch - Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich - Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
- Membrantastatur zur einfachen Steuerung von Drehzahl, Drehrichtung und Start/Stopp im Voraus
Die modularen I/P®-Antriebe verfügen über eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen die Flexibilität, den Motor vom Regler zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25% für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosier- und kritische Transferanwendungen.
Das spritzwassergeschützte ABS-Kunststoffgehäuse des Reglers und das epoxidharzbeschichtete Stahlgehäuse des Antriebs entsprechen der Schutzart IP33. Ein 1,8 m (6 Fuß) langes Kabel verbindet Antrieb und Regler—optional ist ein Verlängerungskabel 07557-51 erhältlich, um die Entfernung auf 4,5 m (15 Fuß) zu verlängern.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P Modularer Präzisionsantrieb mit ferngesteuertem E/A; 650 U/min
- Environmentally Preferable:
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,3437")
- Controller width:211 mm (8,3281")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:152 mm (6")
- Motor hp:1/5
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:356 mm (14")
- Motor width:139 mm (5,5")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:No
- Current:4,4 A
- Motor:149 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium controller; painted steel drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2