Masterflex® L/S® Digital Miniflex® Pump, Dual-Channel, 0.1 to 300 rpm; 90 to 260 VAC
Artikelnr. MFLX07525-40-EU
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Erleichtert das Pumpen bei niedrigen Flussraten!
- Durchflussrate 0.004 bis 315 mL/min—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
- Integrierter „Open-Head“-Sensor stoppt den Betrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
- Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
- Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
- Mehr als 20 % kleiner als Geräte der Konkurrenz – kompakte Größe und geringes Gewicht erleichtern den Transport und die gemeinsame Nutzung zwischen Laboren
Diese kompakte, stapelbare Pumpe verfügt über ein langlebiges ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt. Der Miniflex-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Hinweis:Beim Zweikanal-Modell müssen Schläuche derselben Größe an beide Kanäle angeschlossen sein, um die Schlauchverbindung zu gewährleisten.
Delivery: Einschließlich L/S Miniflex-Pumpenkopf und Tischnetzteil mit universeller Spannung (90 bis 260 VAC) mit IEC320/CEE22-Steckdose. Die Pumpe wird mit einer für das Bestimmungsland spezifischen Kabel-/Steckerbaugruppe geliefert.
- Maximale Durchflussrate:324 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
- Genauigkeit:±0,1%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0.008 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Digitale Miniflexpumpe, Zweikanal, 300 U/min, 115/230 VAC 07525-40
- Höhe:157 mm
- Länge:241 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:07525-40
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:162 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,004 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16
- Washdown capable:No
- Current:0,34 A
- Antrieb:Digital Miniflex
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:77220-30 (L/S® Miniflex® Head)
- Breite:140 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:300 rpm
Frequently Bought Together