Masterflex® L/S® Digitale Standardantriebe, Avantor®
Product Details & Documents
Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!
- Durchflussrate 0.001/0.006 bis 566/3400 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
- Abgabe nach Volumen in ml (0.001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Spezifikationen
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Bezeichnung:L/S® Standard Digitaler Antrieb, 0,1 bis 600 U/min; 115/230 VAC 50/60 Hz
- Seq:05
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:254 mm (10")
- Motor hp:1/10
- Motor:75 W
- Remote I/O:0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Hochleistung, Kassette, Mehrkanal, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran, Cytoflow
- Digital dispensing:Ja
- Drive width:216 mm (8,5")
- Cat. No.:MFLX07522-20-EU
- Modell:07522-20
- Drive IP rating:IP 33
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Drive height:216 mm (8,5")
- Pump series:L/S
- Cloud-verbunden:Nein
- Washdown capable:Nein
- Speed control:±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
- Current:2,2 A
- Min. RPM:0,1 U/min
- Drehzahl:Variabel
Services
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07523-94DB25 Stecker; zum Herstellen ihres eigenen KabelsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 141,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07523-97Fernbedienung; DB25(M) Stecker; 6 ft (1,8 m) KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 500,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07523-92Fußschalter, Start/Stop-Taster, DB25, 2.6‘-Kabel.Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 396,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungKompatibel mitVerfügbarkeitPreis
- MFLX77097-12Lecksuch-Sensor mit Auffangwanne aus KunststoffMasterflex Peristaltikpumpe mit Open-Head Sensor (OHS) EingangEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 591,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungKompatibel mitVerfügbarkeitPreis
- MFLX77097-10Leckerkennungs-SensorMasterflex Peristaltikpumpe mit Open-Head Sensor (OHS) EingangEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 387,00 €