Fallschutzsets für Dachdecker
Nylonbeutel mit Kordelzug
Artikelnr. PRTWFP99BKR
Anbieter: Portwest
Springe zu:
Product Details & Documents
Kit enthält Zwei-Punkt-Gurt, Karabiner, abnehmbare 12-mm-Seilklemme, 10 Meter statisches Kernmantelseil, Nylonbeutel mit Kordelzug
- Brustschlaufen
- Hochwertiges 12mm Kernmantelseil
- Maximal zulässige Last: 100 kg
Der vielseitige Nylonbeutel mit Kordelzug ist hochfest und dennoch ein Leichtgewicht und eignet sich daher ideal für die sichere Aufbewahrung von Fallschutzprodukten.
10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab auf dem Produktetikett angegebenen Herstellungsdatum.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Nylonbeutel mit Kordelzug
- Seq:02