Masterflex® Transfer Tubing, Ether-Based Polyurethane, 1/8" ID x 1/4" OD; 100 Ft
Artikelnr. MFLX95869-03
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Ungiftige Schläuche geeignet für allgemeine Anwendungen.
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Polyurethan in Etherqualität weist eine gute chemische Beständigkeit gegenüber schwachen organischen Säuren und Ölen sowie eine gute Dehnung und Erholung auf. Es ist ungiftig und transparent. Durch Ethylenoxid sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:6,9 bar (100 psi)
- Max. temperature:85 °C (185 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Polyurethanschlauch auf Etherbasis, 1/8" ID x 1/4" AD; 100 Ft
- Länge:30,5 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95869-03
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Working pressure:6,9 bar (100 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Ether-based PU
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together