Masterflex® FDA-Compliant Sanitary Drum Pump, 12 GPM, 39"L Inlet Tube, Air Motor
MFLX75219-60
- Modell:
- 75219-60
- 75219-15
- 75219-55
- 75219-05
- 75219-20
- Luftverbrauch:
- 28 ft.³/min
- 28 ft.³/min
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Inlet connection:
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- 1 5/8"
- Max. air inlet pressure:
- 6,2 bar (90 psig)
- Max. temperature:
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- 80 °C (175 °F)
- Max. Viskosität:
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- 1000 cP
- Motor type:
- Air
- TEFC
- TEFC
- ODP
- Air
- Outlet connection:
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- 1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:
- 39"
- 39"
- 39"
- 39"
- 39"
- Wetted materials:
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- 316SS, BUNA N, PTFE
- Garantie:
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 1000 cps pumpen.
- 316 SS-Konstruktion mit PTFE-Elastomeren
- Leicht zu reinigen mit Tri-Clamp®-Anschlüssen
- Flussrate von 12 Angetrieben durch Pressluftmotor
Hygiene-Fasspumpen für den Transport von Lebensmitteln mit niedriger Viskosität, pharmazeutischen Materialien und Körperpflegelösungen aus Fässern, Behältern und Wasserkochern konzipiert. Benetzte Oberflächen bestehen aus FDA-konformen Materialien, die eine ideale Lösung für Hygieneanwendungen darstellen.
: Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.
- Maximale Durchflussrate:45 L/min (12 gal./min)
- Max. Viskosität:1000 cP
- Bezeichnung:FDA-Konforme Hygienische Fasspumpe, 12 gal./min, 39"L SS-Rohr; Luft
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:75219-60
- Wetted materials:316SS, BUNA N, PTFE
- CE regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1 5/8"
- Max. air inlet pressure:6,2 bar (90 psig)
- Outlet connection:1 1/4" Tri-Clamp
- Tube length, inlet:39"
- Luftverbrauch:28 ft.³/min
- Motor type:Air
- Max. temperature:80 °C (175 °F)
- Garantie:3 years
- VE:1
- Max. head:15,2 m (50 ft.)
Frequently Bought Together