Masterflex® Six Channel Precision Micro Peristaltic Pump; 90 to 240 VAC
Catalog # MFLX74906-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Specifications
See all product configurations- Min. flow rate:
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Self-priming:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Versandgewicht:
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Bedienen Sie es per Computer oder auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät.
- Erreichen Sie problemlos Durchflussbereiche bis hinunter zu 0,2 µL/min mit einer Reproduzierbarkeit von 1,26%
- 12-Rollen-Kopf minimiert die Pulsation
- Wählen Sie die Pumpe basierend auf der Anzahl der benötigten Kanäle aus—von einem bis acht
- Große Auswahl an Peristaltikschlauchsätzen (0,13 mm ID bis 3,17 mm ID)
Steuern Sie diese Mikropumpen über Ihren Computer mit einem verfügbaren USB-Anschluss und der Network Control™-Software der Pumpe. Die Software† kann mit einem Apple® iOS- oder Android-Gerät im selben Wi-Fi-Netzwerk ferngesteuert werden. Direkte Steuerung mit der Network Control-Software der Pumpe
- Maximale Durchflussrate:10 ml/min
- Leistung:90 - 240 VAC
- Min. flow rate:0,2 µl/min
- Bezeichnung:Sechs-Kanal Präzisions-Micro-Peristaltikpumpe
- Höhe:12,5 cm
- Länge:6,4 cm
- Environmentally Preferable:
- CE regulatory approval:Yes
- Self-priming:Yes
- Versandgewicht:2,15 kg (4,75 lbs.)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:5,8 cm
Frequently Bought Together