Masterflex® Peristaltikpumpe mit geringem Fluss, Manuelle Steuerung, Variable Geschwindigkeit, 1 bis 0.03 mL/min; 12 VDC
Catalog # MFLX73160-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
About this item
Reversible Peristaltikpumpe mit variablem Durchfluss.
- Der Durchfluss reicht von 0,03 bis 4 ml/min
- Trockenlauf ohne Beschädigung der Pumpe
Diese kostengünstigen Peristaltikpumpen bieten einen variablen Durchfluss und eine außergewöhnliche Lebensdauer in einem kompakten Paket. Drei verschiedene Motorgeschwindigkeiten und drei verschiedene Schlauchgrößen, um Fördermengen von 0,03 bis 4 ml/min zu erreichen.
Netzteil separat bestellen. Wandmontiertes Netzteil, 115 VAC/12 VDC mit US-Standardstecker, separat erhältlich unter der Teilenummer 73160-50. Wandmontiertes Netzteil, 230 VAC/12 VDC mit EU-Standardstecker, separat erhältlich unter der Teilenummer 73160-52.
Delivery: Inklusive Silikonschlauch-Sets; Norprene®- und Viton®-Schlauchsets erhältlich.
- Maximale Durchflussrate:1 ml/min (5 Hübe/min)
- Leistung:12 VDC
- Max. Druck:10 psi
- Bezeichnung:Peristaltikpumpen mit geringem Fluss, Variable Geschwindigkeit, 1,5 - 5 U/min, 12 VDC, Manuelle Steuerung
- Höhe:9,7 cm
- Länge:8,4 cm
- Environmentally Preferable:
- Modell:73160-00
- Wetted materials:Silikon
- Duty cycle intermittent:Ja
- Inlet connection:0,8, 1,6, 3,0 mm Schlauch-ID
- Outlet connection:0,8, 1,6, 3,0 mm Schlauch-ID
- Suction lift, wet:3658 mm von H₂O (144" H₂O)
- Max. temperature:93 °C (200 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:14 cm
Frequently Bought Together