AuftragsverfolgungKontakt
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems | Avantor
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Piston Metering Pump, 1/4" stainless head, 0,02 to 40 ml/min range, 1500 psi, 229 mm, 10,1 cm, 24,1 cm, 110/220 VAC, 40 ml/min
Artikelnr. MFLX73150-50
CE Compliant
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Artikelnr. MFLX73150-50
CE Compliant
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Eldex Low-Flow Piston Pump Systems
Piston Metering Pump, 1/4" stainless head, 0,02 to 40 ml/min range, 1500 psi, 229 mm, 10,1 cm, 24,1 cm, 110/220 VAC, 40 ml/min
Preis
5 140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Remote flow rate control via analog signal or RS232 interface.
  • Optional liquid ends for expanded flow range
  • Smooth fluid delivery from intra RPM stepper motor control
  • Integrated piston wash
Extended flow ranges are possible by using up to three interchangeable liquid end assemblies. Software control of refill rates and compressibility compensation add to the versatility of the pumps and enhance pump performance. Precise metering is attained by a positive-displacement reciprocating piston assembly. The high-resolution stepper motor is used to maximize flow output and minimize pulsation.
A fully integrated piston wash system dramatically extends the life of the piston by rinsing away crystallized chemicals which lead to abrasion of the piston seal.
Choose pumps with an integrated pulse damper to further reduce pulsation. They also include the ability to monitor pressure, and set high and low limits.
Spezifikationen
  • Maximale Durchflussrate:
    40 ml/min
  • Leistung:
    110/220 VAC
  • Bezeichnung:
    Piston Metering Pump, 1/4" stainless head, 0,02 to 40 ml/min range, 1500 psi
  • Höhe:
    229 mm
  • Länge:
    10,1 cm
  • Breite:
    24,1 cm
  • Cat. No.:
    MFLX73150-50
  • Steckdosenanschluss:
    1/8" compression
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,3%
  • Max. Viskosität:
    500 cP
  • Inlet connection:
    1/8" compression
  • Max. Druck:
    1500 psi
  • CE-Zulassung:
    Yes
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • Max. temperature:
    120 °C (248 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • Medienberührte Materialien:
    316 SS, sapphire
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.