Masterflex® Kreiselpumpe in Blockbauweise, 12 GPM, 316 SS, niedriger Fluss; 208-230 VAC
Artikelnr. MFLX72021-14
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kompakte Edelstahlpumpen, erhältlich für DC- und AC-Eingangsleistung.
- Edelstahl 316 eignet sich besonders zur korrosionsbeständiges Material beim Pumpen vieler Flüssigkeiten
- Für viele Pumpen sind 12- und 24-VDC-Versionen erhältlich
- Bei selbstansaugenden Modellen ist eine Saughöhe von 12 Fuß möglich
- Chemikalienbeständiges Design
Die 316 SS-Pumpen eignen sich für viele kommerzielle und industrielle Anwendungen, bei denen eine gute chemische Kompatibilität zum Massentransfer der Systemflüssigkeit erforderlich ist. Eine Balg-Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik/Viton® ist bei allen Pumpen Standard.
Die abisolierten Kabelenden ermöglichen eine einfache Integration innerhalb Ihres Systems.
Delivery: Mit abisolierten Kabelenden.
- Maximale Durchflussrate:45,4 L/min (12 gal./min)
- Leistung:208/230 VAC; 0,3 A; 1 Phase
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:316 SS Kreiselpumpe mit niedrigem Fluss in Blockbauweise, 12 gal./min, 230V
- Höhe:10,4 cm
- Länge:16 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:72021-14
- Duty cycle continuous:Ja
- Inlet connection:0,5 NPT(F)
- Outlet connection:0,5 NPT(F)
- Motor type:TENV
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:7,4 cm
- Max. head:4,3 m (14 ft.)
Frequently Bought Together