Masterflex® Zahnradpumpenkopf in Blockbauweise; Entlastungsventil, Bronze; 4,4 GPM
MFLX70738-14
Die robuste, korrosionsbeständige Bronzekonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Einfache Montage an NEMA- und IEC-Motorrahmen
Diese Zahnradpumpenköpfe eignen sich für alle Flüssigkeiten, die mit Bronze kompatibel sind – die häufigsten Flüssigkeiten sind Wasser, Öl und milde Chemikalien (pH-Wert von 4 bis 11).
Wählen Sie einen Zahnradpumpenkopf zur Montage an Ihrem eigenen Motor (separate Adapter für NEMA- oder IEC-Motoren sind unterhalb erhältlich) oder wählen Sie ein komplettes System, bei dem der Pumpenkopf bequem an einem Standard-TEFC-Motor (NEMA 56C) montiert werden kann.
- Förderleistung:9,7 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:17 L/min (4,4 gal./min)
- Bezeichnung:Bronze Industrieller Zahnradpumpenkopf in Blockbauweise; Entlastungsventil, 4,4 gal./min
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Edelstahl
- Gear material:Bronze
- Inlet connection:0,375 NPT(F)
- Outlet connection:0,375 NPT(F)
- Relief valve:Ja
- Suction lift, wet:6096 mm von H₂O (240" H₂O)
- Min. temperature:0 °C (32 °F)
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Body material:Bronze
- VE:1
Frequently Bought Together