ContactUsLinkComponent
Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe mit hoher Förderhöhe, 80 GPM, 304 SS; 208-230/460 VAC
Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe mit hoher Förderhöhe, 80 GPM, 304 SS; 208-230/460 VAC
Catalog # MFLX70725-13
1 year warranty
undefined
Masterflex® Mechanisch Gekoppelte Kreiselpumpe mit hoher Förderhöhe, 80 GPM, 304 SS; 208-230/460 VAC
Catalog # MFLX70725-13
1 year warranty
About this item
Robuster Dauerbetrieb mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Blockbauweise spart Platz; vereinfacht Wartung und Installation
  • Endkomponenten für Flüssigkeiten aus Edelstahl bieten Korrosionsbeständigkeit
  • Vielseitiges Montieren, horizontale oder vertikale Montage möglich
  • Rückseitig ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartung von Laufrad und Dichtung, ohne die Saug- und Auslassanschlüsse zu beeinträchtigen
  • Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
  • Hohe Betriebseffizienz senkt die Betriebskosten
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Delivery: Inklusive Klemmenkasten für die Festverdrahtung.
  • Maximale Durchflussrate:
    302,8 L/min (80 gal./min)
  • Leistung:
    208 - 230/ 460 VAC; 60 Hz; 5,0-4,8/2,4 A
  • Max. Druck:
    8,6 bar (125 psi)
  • Max. Viskosität:
    352 cP
  • Bezeichnung:
    Pumpe aus 304 Edelstahl, 80 gal./min, 208-230/460 VAC
  • Höhe:
    24,4 cm
  • Länge:
    34,45 cm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    70725-13
  • Wetted materials:
    304 SS Pumpenkopf und Flügelrad; SS-Schaft; Type 21 mechanische Dichtungen (Carbon gg. Keramik/Viton®); und Viton O-Ringe
  • Duty cycle continuous:
    Ja
  • Inlet connection:
    1,5 NPT(F)
  • Motor hp:
    1-1/2
  • Outlet connection:
    1 NPT(F)
  • Motor type:
    TEFC
  • Max. temperature:
    100 °C (212 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Breite:
    270 mm
  • Max. head:
    75 ft.
  • Max. motor RPM:
    3450 rpm
Frequently Bought Together