Über diesen Artikel
Mit Dreiphasenmotoren zur Schaffung eines Systems mit variabler Geschwindigkeit verwendbar.
- Ideal für die Lebensmittel-/Pharmaverarbeitung, Verpackung, Materialhandhabung und HVAC-Systeme
- Die Auswahl von drei Spannungen ist für die meisten internationalen Benutzer geeignet
Diese flexiblen Frequenzumrichter bieten vier Betriebsmodi: V/Hz (entweder konstant oder variabel), erweiterte V/Hz (entweder konstant oder variabel), Vektorgeschwindigkeitssteuerung und Vektordrehmomentsteuerung. Sie verfügen außerdem über dynamische Drehmomentreaktion, Autotuning (Motorkalibrierung) und Betrieb bei niedriger Drehzahl. Um vorbeugende Wartungsprogramme zu unterstützen, bieten Wechselrichter auch die Funktion der verstrichenen Laufzeit und der verstrichenen Einschaltzeit.
Mit dem elektronischen Programmiermodul (EPM) können Sie den Wechselrichter einfach mit drei Möglichkeiten einrichten und programmieren: über die intuitive integrierte Tastatur, in Windows® mit der mitgelieferten Techlink-Software oder mit dem tragbaren EPM-Fernprogrammierer. Darüber hinaus werden Ihre Parametereinstellungen automatisch archiviert, sodass Sie Zeit sparen und Ihre Effizienz steigern.
Wählen Sie je nach Anwendungsumgebung aus zwei Gehäusetypen. Verwenden Sie das NEMA 1-Gehäuse (IP21) für den Innenbereich; Es bietet ein grundlegendes Maß an Schutz für das Personal an der Außenseite und verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in die Ausrüstung im Inneren. Verwenden Sie das NEMA 4X (IP65)-Gehäuse entweder für den Außen- oder Innenbereich; Es bietet einen grundlegenden Schutz sowie einen gewissen Schutz gegen das Eindringen von Wasser (Regen, Graupel, Schnee, Spritzwasser und Strahlwasser).
Hinweis: Für Optionen wie ein installiertes Kommunikationsmodul (CANopen, DeviceNet oder RS-485/ModBus) oder einen Eingangs-EMV-Filter wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsspezialisten.
- Leistung:200 - 240 VAC
- Bezeichnung:AC-Antrieb/Frequenzumrichter, NEMA 1X, 1/2HP, 0,37kW, 1 oder 3 Ein/3 Aus; 200-240V
- Höhe:110,3 mm
- Länge:19,05 cm
- Environmentally Preferable:
- Max. input mA:2400 mA
- Min. input mA:5100/2900 mA
- Power cord:Yes
- Motor:0,37 kW
- Garantie:2 years
- VE:1
- Breite:9,92 cm
- Motor hp:1/2