Messung von 130 Standardgasen—vom Benutzer über das Display wählbar.
- Genauigkeit von ±0.8 % des Messwerts ±0.2 % des Skalenendwerts; Wiederholbarkeit bei ±0.2 %
- 100 zu 1 Turndown mit Bereichen von 1 SCCM Skalenendwert bis zu 1000 SLPM
- Modelle mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder Totalisator sind erhältlich
Diese Messgeräte ermitteln den Durchfluss mittels Druckabfall über ein Laminar-Flow-Element (LFE). Da das Element für einen laminaren Durchfluss sorgt, sind für die Platzierung im Prozess keine geraden Rohrverläufe vor oder hinter dem Messgerät erforderlich, was die Installation sehr erleichtert. Im Vergleich zur Thermal Mass-Technologie ermöglicht die LFE-Auslegung ultraschnelle Reaktionen innerhalb von 10 Millisekunden und eine sofortige Betriebsbereitschaft ohne Aufwärmzeit.
Zur Programmierung des Geräts für den Betrieb reicht ein integriertes Tastenfeld um die Anzeige. Der 0 bis 5 VDC-Ausgang ermöglicht die Übertragung des Durchflusswertes auf eine Fernanzeige, einen Schreiber oder eine Steuereinheit, die ein Ventil oder eine Pumpe regelt.
Für mobile Durchflussmessanwendungen bestellen Sie den als Zubehör aufgeführten Batteriepack (wird separat verkauft).
- Maximale Durchflussrate:5000 ml/min
- Min. Durchflussrate:50 ml/min
- Output:0 bis 5 VDC
- Genauigkeit:±(0,8R + 0,2FS)
- Kommunikationsschnittstelle:RS-232
- Display type:7 Zeilen x 4-stelliges LCD; 0,25"H Flussanzeige
- Max. Druck:145 psi
- Netzanschluss:115/230 VAC
- Bezeichnung:Durchflussmesser, Masse, Differenzdrücke, für Gase, 0,05 bis 5 L/min
- Länge:6,03 cm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:32908-69
- Wetted materials:302 und 303 SS, Viton®, Silikon RTV, glasverstärktes Nylon, Aluminium
- Max. particulate size:50 µm
- Min. operating temperature:-10 °C (14 °F)
- Turndown ratio:100:1
- Width:1,25"
- Max. Betriebstemperatur:50 °C (122 °F)
- Eingang:0 bis 5 VDC und RS-232
- Zertifizierung:Ja
- Anschluss:8-poliger, runder Mini-DIN
- Höhe:4,25"
- Reproduzierbarkeit:±0,2%
- Ansprechzeit:10 ms
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fluid type:Gas
- Gas type:Acetylen (C2H2), Luft, Argon (Ar), i-Butan (i-C4H10), n-Butan (n-C4H10), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Deuterium (D2), Ethan (C2H6), Ethylen/Ethen (C2H4), Helium (He), Wasserstoff (H2), Krypton (Kr), Methan (CH4), Neon (Ne), Stickstoff (N2), Distickstoffoxid (N2O), Sauerstoff (O2), Propan (C3H8), Schwefelhexaflourid (SF6), Xenon (Xe)
- Media type:Acetylen;Luft;Argon;Kohlendioxid;Kohlenmonoxid;Helium;Wasserstoff;Stickstoff;Sauerstoff
- Process connection:1/8" NPT(F)