Präzise und korrosionsbeständig.
- Das verstopfungsfreie gerade Sensorrohr sorgt für hohe Genauigkeit
- Alle Modelle verfügen über ein Kalibrierungszertifikat gemäß NIST-rückführbaren Standards
Durchflusstransmitter kombinieren ein Durchflussbegrenzer mit einem fortschrittlichen geraden Sensorrohr, um eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu gewährleisten. Die Gasdurchflussraten werden von Temperatur- und Druckschwankungen in einem bestimmten Grenzbereich nicht beeinflusst.
Wählen Sie zwischen Modellen aus Aluminium oder 316 Edelstahl (SS). Benetzte Materialien aus eloxiertem Aluminium, Messing und Viton® für Aluminiummodelle; SS und Viton für SS-Modelle.
Diese vorkalibrierten Durchflusstransmitter arbeiten bei Eingangsdrücken zwischen 5 und 60 psi und bei Gastemperaturen zwischen 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) und behalten dabei den angegebenen Prozentsatz der Vollskalengenauigkeit und Linearität bei. Bei Betrieb über 5 bis 60 psi hinaus 0,01%/psi Vollausschlag addieren; Bei Betrieb über 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) addieren Sie ±0,15%/ °C vom Endwert.
- Maximale Durchflussrate:0,05 L/min
- Min. Durchflussrate:0 ml/min
- Output:Linear 0 bis 5 VDC (1000 Ω minimale Last), 4 bis 20 mA (50 bis 250 Ω Schleifenwiderstand)
- Genauigkeit:±1,5% des Messbereichs
- Max. Druck:1000 psi
- Bezeichnung:Gasmassendurchflusstransmitter aus Aluminium, 50 cm³/min
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:32658-02
- Wetted materials:Eloxiertes Aluminium, Messing und Viton®
- Leak integrity:1 X 10-7 cm³/s He (max)
- Max. air flow rate:50 ml/min
- Max. particulate size:5 µm
- Min. operating temperature:0 °C (32 °F)
- O-Ring material:Viton
- Max. Betriebstemperatur:50 °C (122 °F)
- Zertifizierung:Ja
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- Ansprechzeit:2000 ms
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Fitting material:Messing
- Gas type:Luft
- Media type:Luft
- Process connection:1/4"-Kompression