ContactUsLinkComponent
Masterflex® Anschluss, Nylon, T-Stück, Schlauchnippel-Reduzieranschluss, 3/8" ID x 3/8" ID x 3/16" ID; 10/Pck
Masterflex® Anschluss, Nylon, T-Stück, Schlauchnippel-Reduzieranschluss, 3/8" ID x 3/8" ID x 3/16" ID; 10/Pck
Catalog # MFLX31702-45
undefined
Masterflex® Anschluss, Nylon, T-Stück, Schlauchnippel-Reduzieranschluss, 3/8" ID x 3/8" ID x 3/16" ID; 10/Pck
Catalog # MFLX31702-45
About this item
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Verbindungstyp: 3/8" ID x 3/8" ID x 3/16" ID
Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi).
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    3/8"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    3/8"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippel-Reduzieranschluss
  • Flow pattern:
    T
  • Bezeichnung:
    Anschluss, Nylon, T-Stück, Schlauchnippel-Reduzieranschluss, 3/8" ID x 3/8" ID x 3/16" ID; 10/Pck
  • Seq:
    18
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    31702-45
  • Orifice dimensions:
    0,0625"
  • Sterilisation:
    Nur Ethylenoxid (ETO)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    10
  • Barb size/tubing int.Ø (port 3):
    3/16"
  • Fitting material:
    Nylon
Frequently Bought Together