Masterflex® Fitting, Messing, Gerade, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 3/8" ID x 3/8" NPT(M); 5/PK
Artikelnr. MFLX30904-21
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Anschlusstyp: 3/8" ID x 3/8" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):⅜"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):⅜"
- Bezeichnung:Gewindeadapter, Messing, 3/8" NPTM x 3/8" Schläuche ID, 5/Packung
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:30904-21
- No. of ports:2
- Garantie:1 Jahr
- VE:5
- Fitting material:Messing
Frequently Bought Together