About this item
Passen Sie das Siebsystem ganz einfach an Ihre Anwendung an.
- Wählen Sie je nach erforderlicher Filterfläche mehrere Maschen- und Mikrongrößenoptionen
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Verwendung mit anderen mittelgroßen Siebkomponenten
Bauen Sie Ihr eigenes kostengünstiges Filtersystem, um Partikel aus Ihren Flüssigkeiten herauszufiltern. Erhältlich in drei Klassen: niedriges Profil, mittel und groß. Modifizieren oder ändern Sie Komponenten derselben Klasse, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
Siebe mit niedrigem Profil sind ideal für die Filtration kleiner Mengen mit geringem Volumen. Verwendung in Forschungsanwendungen, Reinigungsgeräten und Laborgeräten.
Mittelgroße Siebe bieten eine große Filterfläche bei kompakter Größe. Perfekt für gewerbliche und industrielle Pumpen sowie landwirtschaftliche und maritime Anwendungen.
Große Siebe werden hauptsächlich in der industriellen und gewerblichen Industrie verwendet. Sie bieten eine erhöhte Durchflussrate und eine große Filterfläche.
ERFORDERLICHE SYSTEMKOMPONENTEN – Bestellen Sie vier Komponenten derselben Klasse:
Siebabdeckung
Siebgewebe
Siebunterseite
Dichtung
- Maschenweite:20/20
- Mikron nominal:915 µm
- Bezeichnung:In-Line 304SS Siebgewebe, Mittelgroß, 915 Micron
- Material:Edelstahl 304
- Environmentally Preferable:
- Filtertyp:Sieb
- Garantie:1 Jahr
- VE:1