Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 10 to 100 mL/min
Catalog # MFLX07090-62
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Mit den meisten Masterflex® L/S® Antrieben kompatibel.
- Medienberührende Teile aus PTFE und Glas sorgen dafür, die Reinheit der Flüssigkeiten beizubehalten.
- Ideal zum Pumpen durch Filter oder in unter Druck stehende Systeme.
- Das Rückschlagventil an der Eingangsseite bleibt bis zu zwei Stunden nach dem Abschalten der Pumpe betriebsbereit.
Hinweis: Diese Pumpenköpfe sind nicht zur Verwendung mit Masterflex® Antrieben geeignet, die einen Pumpenkopf mit langem Schaft benötigen.
Delivery: Enthält Montagewerkzeuge, Kupplungsteile und Service-Kits.
- Maximale Durchflussrate:100 ml/min
- Min. flow rate:10 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:PTFE-Membran-Pumpenkopf, 10 bis 100 ml/min
- Höhe:137 mm
- Länge:140 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07090-62
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:100 ml/min
- Min. flow rate per channel:10 ml/min
- Occlusion:Not Applicable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:40 - 400 rpm
- Suction lift:3 m (10 ft.)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:76 mm
- Gehäusematerial:PTFE and aluminium
Frequently Bought Together